Learn More
Honeywell™ Casco de la serie A69 Peak
Descripción
- Diseño de canaleta de lluvia.
- Selección de suspensiones de bloqueo de pasador y trinquete.
- Tamaño y altura de la diadema ajustables para garantizar la comodidad del usuario.
- Ranuras para colocar la protección facial y las orejeras.
- Fácil sistema de sustitución de la banda de sudor.
- Posibilidad de personalizar con impresión de logotipos.
- Carcasa ABS
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Incluye | Cinta de cabeza ajustable y suspensión |
| Material | Coraza: ABS, suspensión: Red de nailon |
| Modelo | Acanalado, canalón de lluvia |
| Tipo de suspensión | Red de nailon de 6 puntos con ajuste de bloqueo de clavija. |