Learn More
Honeywell™ Casco de la serie A69 Peak
Código de producto. 15886795
Change view
Click to view available options
Tipo de suspensión:
Red de nailon de 6 puntos con ajuste de bloqueo de clavija.
Red de nailon de 6 puntos con ajuste de trinquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de suspensión unitSize
15886795 Red de nailon de 6 puntos con ajuste de bloqueo de clavija. cada uno
15896795 Red de nailon de 6 puntos con ajuste de trinquete cada uno
2 options
Código de producto. 15886795
Marca: Honeywell™ 933170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Casco multiusos con carcasa exterior ABS acanalada y suspensión de red de nailon de 6 puntos.
  • Diseño de canaleta de lluvia.
  • Selección de suspensiones de bloqueo de pasador y trinquete.
  • Tamaño y altura de la diadema ajustables para garantizar la comodidad del usuario.
  • Ranuras para colocar la protección facial y las orejeras.
  • Fácil sistema de sustitución de la banda de sudor.
  • Posibilidad de personalizar con impresión de logotipos.
  • Carcasa ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Incluye Cinta de cabeza ajustable y suspensión
Material Coraza: ABS, suspensión: Red de nailon
Modelo Acanalado, canalón de lluvia
Tipo de suspensión Red de nailon de 6 puntos con ajuste de bloqueo de clavija.