Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Descripción
- Los buzos KleenGuard™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos para líquidos y partículas |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Sin silicona |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Elastic |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Mostrar más |