missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ A33 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16308424
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16308424 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16308424

Marca: Invitrogen™ PA581399

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Mouse GPA33.

The glycoprotein encoded by this gene is a cell surface antigen that is expressed in greater than 95% of human colon cancers. The open reading frame encodes a 319-amino acid polypeptide having a putative secretory signal sequence and 3 potential glycosylation sites. The predicted mature protein has a 213-amino acid extracellular region, a single transmembrane domain, and a 62-amino acid intracellular tail. The sequence of the extracellular region contains 2 domains characteristic of the CD2 subgroup of the immunoglobulin (Ig) superfamily.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno A33
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Gpa33
N.º de referencia del gen Q9JKA5
Alias de gen 2010310L10Rik; 2210401D16Rik; A33; A33 antigen; BB116197; cell surface A33 antigen; Glycoprotein A33; glycoprotein A33 (transmembrane); GPA33; mA33; MGC129986; MGC129987; transmembrane glycoprotein A33
Símbolos de los genes Gpa33
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse GPA33 protein (Met1-Ile235).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59290
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.