missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ A2ML1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. p-200020064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17980303 20 μL 20 microlitros
17950903 200 μL 200 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17980303

Marca: Invitrogen™ PA5145276

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A2ML1 is a new member of the alpha 2-macroglobulin protease inhibitor family, and shares most the characteristics of this family. It is the first family member detected in the epidermis and may play an important role during desquamation by inhibiting extracellular proteases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno A2ML1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica A2ML1
N.º de referencia del gen A8K2U0
Alias de gen A2ML1; alpha-2-macroglobulin like 1; alpha-2-macroglobulin-like 1; alpha-2-macroglobulin-like protein 1; BC048546; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 9; C3 and PZP-like, alpha-2-macroglobulin domain containing 9; cDNA sequence BC048546; CPAMD9; Ovos; Ovostatin homolog
Símbolos de los genes A2ML1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human a2ML1 protein, Gln1119-Thr1348 (Accession #A8K2U0).
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100061421, 144568
Especies diana Horse, Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.