missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A2AR-agonist-1, MedChemExpress

Código de producto. 16480098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480098 5 mg 5 miligramos
16407638 10 mg 10 miligramos
16423647 50 mg 50 miligramos
16497536 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480098

Marca: Medchem Express HY18776

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.

A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material A2AR-agonist-1
CAS 41552-95-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N6O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CNC5=C4C=CC=C5)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 410.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.