Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados ARCTIC A25B
Código de producto. 11670921 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
17 L/min
20 L/min
Tipo de controlador:
AC150
AC200
SC100
SC150
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal Tipo de controlador Tensión Frecuencia unitSize
11670921 20 L/min AC200 230 V 50 Hz cada uno
11620851 17 L/min SC100 230 V 50 Hz 1 PCS
10499978 17 L/min SC150 230 V 50 Hz cada uno
11660901 20 L/min AC150 230 V 50 Hz cada uno
4 options
Código de producto. 11670921
Marca: Thermo Scientific™ 1564251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El baño con refrigeración A25B dispone de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 25° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 21 litros.
Los baños con refrigeración Thermo Scientific™ A25B disponen de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 25° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 21 litros. Configure su baño con refrigeración con un controlador Thermo Scientific STANDARD, ADVANCED o PREMIUM para cubrir las necesidades de capacidad e intervalos de temperatura de sus aplicaciones.
Los baños refrigerados se utilizan principalmente para controlar la temperatura de las muestras introducidas, de forma que es importante evaluar las especificaciones de las dimensiones del área de trabajo. Estos equipos también pueden emplearse en un conjunto limitado de aplicaciones con refrigeración.
  • Baños de acero inoxidable robustos
  • El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los lados del baño y facilitar la visualización.
  • Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16 × 1, macho NPT de 0,64 cm (0,25 pulg), 0,952 cm (0,375 pulg) de D.E.
  • Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo.
  • Orificio de desagüe en la parte frontal
  • Asas integradas
  • Refrigerante sin CFC
Incluye:
cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y materiales
  • Preparación de muestras y materiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) Desde 0,46 hasta 0,73 pies cúb.
Tipo de controlador AC200
Capacidad (métrico) De 13 a 21 l
Certificaciones/conformidad CE/ROHS/WEEE
Capacidad de refrigeración 500w
Caudal 20 L/min
Intervalo de temperatura De -25 °C a +100 °C
Presión máxima 475 mbar (6,89 psi)
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura 0,01 °C
Termostato AC200
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21,3 x 12,8 x 29,1 in (54,1 x 32,4 x 74 cm)
Longitud (imperial) 21,3 in
Longitud (imperial) interior 9,6 in
Longitud (métrico) 54,1 cm
Longitud (métrico) interior 24,4 cm
Anchura (imperial) 12,8 in
Anchura (imperial) interior 8,8 in
Anchura (métrico) 32,4 cm
Anchura (métrico) interior 22,4 cm
Altura (imperial) 29,1 in
Altura (métrico) 74 cm
Fondo interior (imperial) 9,2 in
Fondo interior (métrico) 23,3 cm
Peso (imperial) 93,1 lb.
Peso (métrico) 42,3 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz