Descripción
Los baños con refrigeración Thermo Scientific™ A25B disponen de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 25° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 21 litros. Configure su baño con refrigeración con un controlador Thermo Scientific STANDARD, ADVANCED o PREMIUM para cubrir las necesidades de capacidad e intervalos de temperatura de sus aplicaciones.
- Baños de acero inoxidable robustos
- El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los lados del baño y facilitar la visualización.
- Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16 × 1, macho NPT de 0,64 cm (0,25 pulg), 0,952 cm (0,375 pulg) de D.E.
- Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo.
- Orificio de desagüe en la parte frontal
- Asas integradas
- Refrigerante sin CFC
Incluye:
cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
- Calibración
- Biorreactores
- Evaporadores rotatorios
- Condensadores
- Análisis de muestras y materiales
- Preparación de muestras y materiales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | Desde 0,46 hasta 0,73 pies cúb. |
| Tipo de controlador | SC150 |
| Capacidad (métrico) | De 13 a 21 l |
| Certificaciones/conformidad | CE/ROHS/WEEE |
| Comunicaciones | RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica |
| Capacidad de refrigeración | 500w |
| Caudal | 17 L/min |
| Intervalo de temperatura | De -25 °C a +100 °C |
| Presión máxima | 300 mbar (4,35 psi) |
| Clase de seguridad | 3/FL |
| Mostrar más |