Descripción
- A151 Nozzle diameter 8 mm
- External R.D: 105 mm, Height: 320 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Nozzle |
| Modelo | A151 |
| Para utilizar con (equipo) | Tiva Washer |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Dimensions (Dia. x H) | 8 x 320 mm |
| Altura (imperial) | 12.6 in. |
| Altura (métrico) | 320 mm |