Descripción
- A112 Nozzle diameter 2.5 mm C, Height: 81 mm
- External dimensions W x H: 32 x 81 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Nozzle |
| Modelo | A112 |
| Para utilizar con (equipo) | Tiva Washer |
| Diámetro (métrico) | 2.5 mm |
| Dimensions (Dia. x H) | 2.5 x 81 mm |
| Altura (imperial) | 3.2 in. |
| Altura (métrico) | 81 mm |
| Anchura (métrico) | 32 mm |