Learn More
Tuttnauer A111 Nozzle
Código de producto. 17898229 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
:
A111 Nozzle; Dimensions (Dia. x H): 2.5 x 51 mm
Código de producto.
17898229 A111 Nozzle; Dimensions (Dia. x H): 2.5 x 51 mm
1 options
Código de producto. 17898229
Marca: Tuttnauer P00001026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nozzle for the Tiva Washer.
  • A111 Nozzle diameter 2.5 mm C, Height: 51 mm
  • External dimensions W x H: 32 x 51 mm
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Nozzle
Modelo A111
Para utilizar con (equipo) Tiva Washer
Diámetro (métrico) 2.5 mm
Dimensions (Dia. x H) 2.5 x 51 mm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 51 mm
Anchura (métrico) 32 mm