Learn More
Tuttnauer A108 Nozzle
Código de producto. 17898269 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
4 x 176 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) unitSize
17898269 4 x 176 mm 1 unidad
1 options
Código de producto. 17898269
Marca: Tuttnauer P00001023
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nozzle for the Tiva Washer.
  • A108 Nozzle diameter 4 mm C+S, Height: 176 mm
  • External dimensions W x H: 54 x 176 mm
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Nozzle
Modelo A108
Para utilizar con (equipo) Tiva Washer
Diámetro (métrico) 4 mm
Dimensions (Dia. x H) 4 x 176 mm
Altura (imperial) 6,9 in
Altura (métrico) 176 mm
Anchura (métrico) 54 mm