Learn More
Tuttnauer A102 Nozzle
Código de producto. 17878229 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
:
A102 Nozzle; Dimensions (Dia. x H): 6 x 280 mm
Código de producto.
17878229 A102 Nozzle; Dimensions (Dia. x H): 6 x 280 mm
1 options
Código de producto. 17878229
Marca: Tuttnauer P00001017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nozzle for the Tiva Washer.
  • A102 Nozzle diameter 6 mm C+S+Internal C.28, Height: 280 mm
  • External dimensions W x H: 75 x 280 mm
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Nozzle
Modelo A102
Para utilizar con (equipo) Tiva Washer
Diámetro (métrico) 6 mm
Dimensions (Dia. x H) 6 x 280 mm
Altura (imperial) 11 in.
Altura (métrico) 280 mm
Anchura (métrico) 75 mm