Learn More
Tuttnauer A100 Nozzle
Tienda Tuttnauer Productos
Click to view available options
:
A100 Nozzle; Dimensions (Dia. x H): 6 x 180 mm
Descripción
- A100 Nozzle diameter 6 mm C+S+Internal C.28, Height: 180 mm
- External dimensions W x H: 75 x 180 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Nozzle |
| Modelo | A100 |
| Para utilizar con (equipo) | Tiva Washer |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Dimensions (Dia. x H) | 6 x 180 mm |
| Altura (imperial) | 7.1 in. |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Anchura (métrico) | 75 mm |