Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Código de producto. 11600931 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
17 L/min
17/ l/min
20 L/min
Tipo de controlador:
AC150
AC200
SC100
SC150
Tensión:
230 V
230V
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tipo de controlador Tensión Frecuencia unitSize
11600931 20 L/min AC200 230 V 50 Hz cada uno
11630871 17 L/min SC150 230 V 50 Hz cada uno
11680901 20 L/min AC150 230 V 50 Hz cada uno
10303205 17/ l/min SC100 230V 50 Hz cada uno
4 options
Código de producto. 11600931
Marca: Thermo Scientific™ 1565101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los circuladores para baños termostáticos con refrigeración A10 proporcionan una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 10° a 100 °C y un volumen máximo del baño de 6 litros.
Los baños de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A10 proporcionan una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de -10 °C a +100 °C y un volumen máximo del baño de 6 litros.Potentes baños termostáticos de circulación con un depósito de acero inoxidable que se pueden configurar con el controlador que mejor se ajuste a los requisitos de circulación e intervalos de temperatura para su aplicación.
Las bombas aspirantes-impelentes opcionales y el sofisticado control digital permiten garantizar la precisión y la reproducibilidad. Elija un controlador STANDARD, ADVANCED o PREMIUM para ajustarse a la perfección a su aplicación.
  • La función de ahorro de energía limita el consumo energético: control preciso de la capacidad de refrigeración dependiente de las necesidades de aplicación
  • Los baños de circulación refrigerados pequeños están optimizados para ocupar poco espacio y tener un bajo nivel de ruido.
  • Baños de acero inoxidable robustos
  • El controlador se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los lados del baño y tener una visibilidad óptima.
  • Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16 × 1, macho NPT de 0,64 cm (0,25 pulg), 0,952 cm (0,375 pulg) de D.E.
  • Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo.
  • Orificio de desagüe en la parte frontal
  • Asas integradas
  • Refrigerante sin CFC
Incluye:
cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies), tapa de baño
Recomendada para:
  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y materiales
  • Preparación de muestras y materiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,58 gal
Tipo de controlador AC200
Capacidad (métrico) 6 L
Certificaciones/conformidad CE/ROHS/WEEE
Capacidad de refrigeración 240w
Caudal 20 L/min
Tipo de bomba Bomba de fuerza y aspiración
Intervalo de temperatura -10°C a +100°C
Presión máxima 475 mbar (6,89 psi)
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura 0,01 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,3 x 8,7 x 24,9 in (41,4 x 22 x 63,2 cm)
Longitud (imperial) 16,3 in
Longitud (imperial) interior 4,9 in
Longitud (métrico) 41,4 cm
Longitud (métrico) interior 12,4 cm
Anchura (imperial) 8,7 in
Anchura (imperial) interior 5,4 in
Anchura (métrico) 22 cm
Anchura (métrico) interior 13,7 cm
Altura (imperial) 24,9 in
Altura (métrico) 63,2 cm
Fondo interior (imperial) 5,9 in
Fondo interior (métrico) 15 cm
Peso (imperial) 60,6 lb.
Peso (métrico) 27,5 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz