Descripción
- A098 Nozzle diameter 6 mm C+Internal C.28, Height: 120 mm
- External dimensions W x H: 75 x 120 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Nozzle |
| Modelo | A098 |
| Para utilizar con (equipo) | Tiva Washer |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Dimensions (Dia. x H) | 6 x 120 mm |
| Altura (imperial) | 4.7 in. |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Anchura (métrico) | 75 mm |