missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A 839977, MedChemExpress

Código de producto. 16482077
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482077 50 mg 50 miligramos
16495928 10 mg 10 miligramos
2 options
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16482077

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY13954

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

MedChemExpress A 839977 is a P2X7 selective antagonist; it blocks BzATP-evoked calcium influx at recombinant human, rat and mouse P2X7 receptors (IC50 values are 20 nM, 42 nM and 150 nM respectively) and reduces inflammatory and neuropathic pain in animal models; the antihyperalgesic effects of P2X7 receptor blockade are mediated by blocking the release of IL-1beta.

A 839977 is a P2X7 selective antagonist

Specifica

Nombre del producto químico o material A 839977
CAS 870061-27-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14Cl2N6O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.98 mM)
SMILES ClC1=C(Cl)C(N2N=NN=C2NCC3=CC=CC=C3OC4=NC=CC=C4)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 413.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.26
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.