missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A-769662, MedChemExpress

Código de producto. 16483987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16483987 50 mg 50 miligramos
16498068 10 mg 10 miligramos
16450538 5 mg 5 miligramos
16427846 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483987

Marca: Medchem Express HY50662

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress A-769662 is a potent, reversible AMPK activator with EC50 of 0.8 μM.

A-769662 is a potent, reversible AMPK activator with EC50 of 0.8 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material A-769662
CAS 844499-71-4
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H12N2O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (138.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES N#CC1C(C2=C(NC1=O)SC=C2C3=CC=C(C4=CC=CC=C4O)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 360.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.39
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.