missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ A 740003

Descripción
A 740003 is a potent and selective P2X7 receptor antagonist (IC50 values are 18 and 40 nM for rat and human receptors respectively). Displays selectivity over a variety of P2X and P2Y receptors up to a concentration of 100 μM. Reduces nociception in animal models of persistent neuropathic and inflammatory pain. Also reduces neuroblastoma tumor growth in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Tipo de producto | A 740003 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 474.55 |
| Inhibidores | A 740003 |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?