Learn More
A-385358, MedChemExpress
Código de producto. 16456968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16456968 10 mg 10 miligramos
16443516 25 mg 25 miligramos
16423027 50 mg 50 miligramos
16417046 100 mg 100 miligramos
16409517 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16456968
Marca: Medchem Express HY16014
MedChemExpress A-385358 is a selective inhibitor of Bcl-XL with Kis of 0.80 and 67 nM for Bcl-XL and Bcl-2, respectively.
A-385358 is a selective inhibitor of Bcl-XL with Kis of 0.80 and 67 nM for Bcl-XL and Bcl-2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-385358
CAS 406228-55-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H41N5O5S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (78.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NS(=O)(C1=CC=C(N[C@@H](CSC2=CC=CC=C2)CCN(C)C)C([N+]([O-])=O)=C1)=O)C3=CC=C(N4CCC(C)(C)CC4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 639.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.83
Porcentaje de pureza 98.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death