missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A-317491, MedChemExpress

Código de producto. 16436638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16436638 10 mg 10 miligramos
16479197 5 mg 5 miligramos
16452727 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16436638

Marca: Medchem Express HY15568

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress A-317491 is a potent, selective and non-nucleotide antagonist of P2X3 and P2X2/3 receptors, with Kis of 22, 22, 9, and 92 nM for hP2X3, rP2X3, hP2X2/3, and rP2X2/3, respectively. A-317491 is highly selective (IC50>10 μM) over other P2 receptors and other neurotransmitter receptors, ion channels, and enzymes. A-317491 reduces inflammatory and neuropathic pain by blocking P2X3 and P2X2/3 receptor-mediated calcium flux.

A-317491 is a potent, selective and non-nucleotide antagonist of P2X3 and P2X2/3 receptors, with Kis of 22, 22, 9, and 92 nM for hP2X3, rP2X3, hP2X2/3, and rP2X2/3, respectively. A-317491 is highly selective (IC50>10 μM) over other P2 receptors and other neurotransmitter receptors, ion channels, and enzymes. A-317491 reduces inflammatory and neuropathic pain by blocking P2X3 and P2X2/3 receptor-mediated calcium flux.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material A-317491
CAS 475205-49-3
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H27NO8
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (83.10 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC(C(N(CC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)[C@H]4CCCC5=C4C=CC=C5)=O)=C(C(O)=O)C=C1C(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 565.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.57
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.