Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio ámbar de abertura amplia de 9 mm
Código de producto. 10138044
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 mL
475 μL
1,4 mL
1,7 mL
2,0 mL
Marking Spot:
No
Sí
Estilo de la base:
Base cónica
Fondo plano
Inserción del vial
Cantidad:
Paquete de 100
Paquete de 1000
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 10138044
Marca: Thermo Scientific™ 60180561
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado con los viales fabricados con la innovadora tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS).
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado. Los viales de rosca de vidrio ámbar de 9 mm Thermo Scientific™ son de 2 mL, 12 x 32 mm y están fabricados con la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS). Esta innovación no solo impide el paso a presión de los septos, sino que también proporciona un tope para el tapón que evita el ajuste excesivo o insuficiente, y ofrece un sellado uniforme y óptimo en todo momento. Los viales están fabricados con vidrio ámbar (tipo 1, clase B) superior 51A y cumplen los estándares de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
  • Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
  • Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
  • Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Obtenga el sellado y el rendimiento de un vial con tapón de rosca.
  • El diseño del vial con tope de seguridad incorpora un punto de detención definitivo en el acabado del vial.
  • Elimine la subjetividad logrando una compresión óptima de sellado al cerrar el vial.
  • Evite el ajuste excesivo o insuficiente de los tapones.
  • Le ofrece un sellado óptimo en todo momento.
Encuentre el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
  • Accesorios de microsellado
  • Los accesorios de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Recomendado para la mayoría de las marcas de muestreadores automáticos
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial con tapón de rosca y boca ancha de 2 mL, con etiqueta para escritura, ámbar
Diámetro de la abertura (métrico) 9 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Amber
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Glass
Volumen (métrico) 2,0 mL
Tipo de inserto None
Volumen residual (métrico) < 170 μl
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Cantidad Paquete de 100
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial con cierre de rosca de 9 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.