Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm, PP, transparentes, 1.5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central y septum de PTFE/silicona
Código de producto. 12990891 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,4 ml
1,85 ml
< 1,85/ml
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Precortados unitSize
12990891 < 1,85/ml No paquete de 100
12910891 0,4 ml No paquete de 100
13459748 1,85 ml Sí 100 PCS
3 options
Código de producto. 12990891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND9
  • 9 mm
  • PP
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central (6 mm)
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de viales
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Polipropileno
Precortados No
Volumen (métrico) < 1,85/ml
N.° por paquete 100
Estilo de la base Fondo con forma ligeramente cóncava
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm