Especificaciones
| Descripción | Microvial |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 0,4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Rosca corta |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Modelo | Cono interior |
| Volumen residual (métrico) | <4 μl |
| Mostrar más |