Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, transparente, orificio central, septum montado
Código de producto. 11835903 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco, Transparente
Beige, Rojo-naranja, Transparente
Blanco, Transparent
Rojo, Blanco, Transparente
Rojo-naranja, Transparente
Precortados:
No
Sí
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
0,2 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Precortados Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11835903 Blanco, Transparent No PTFE virgen 0,2 mm paquete de 1000
11804021 Rojo-naranja, Transparente No Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
12353700 Rojo, Blanco, Transparente No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11894011 Azul, Blanco, Transparente Sí Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11824850 Beige, Rojo-naranja, Transparente No Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000
11824740 Rojo, Blanco, Transparente No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11874850 Azul, Blanco, Transparente Sí Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11835903
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Eliminación del paso a presión de los septos
  • Mejora de la capacidad de sellado
  • Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
  • Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
  • Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
  • Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca corta
Material (revestimiento) PTFE virgen
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Blanco, Transparent
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Polipropileno
Precortados No
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 0,2 mm
Tipo de producto Tapón de rosca