Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, transparente, orificio central, septum montado
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Eliminación del paso a presión de los septos
- Mejora de la capacidad de sellado
- Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
- Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
- Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón de rosca corta |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
| Color | Rojo, Blanco, Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | No |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Mostrar más |