Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, verde, orificio central, septum montado
Código de producto. p-7113923 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco, Verde
Beige, Rojo-naranja, Verde
Rojo, Blanca, Verde
Rojo, Blanco, Verde
Rojo-naranja, Transparente, Verde
Verde
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
0,2 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Precortados:
Sí
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize Precortados
16308357 Verde PTFE virgen 0,2 mm paquete de 1000 -
11804840 Rojo-naranja, Transparente, Verde Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000 -
10498704 Beige, Rojo-naranja, Verde Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000 -
11884830 Rojo, Blanca, Verde Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000 -
11907071 Rojo, Blanco, Verde Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000 -
11894840 Azul, Blanco, Verde Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000 Sí
6 options
Código de producto. 16308357
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Eliminación del paso a presión de los septos
  • Mejora de la capacidad de sellado
  • Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
  • Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
  • Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
  • Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca corta
Material (revestimiento) PTFE virgen
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Verde
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 0,2 mm
Tipo de producto Tapón de rosca