Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, azul, orificio central, septum montado
Código de producto. p-7113919 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Beige, Rojo-naranja
Azul, Blanco
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanca, Azul
Rojo, Blanco, Azul
Precortados:
No
Sí
Material (revestimiento):
Aluminio
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
0,06 mm
0,2 mm
1 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Precortados Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11722438 Azul, Rojo-naranja, Transparente No Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11787567 Azul, Rojo, Blanco No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11797567 Azul, Blanco Sí Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11863021 Azul, Beige, Rojo-naranja No Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000
11732438 Rojo, Blanca, Azul No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11834830 Azul No PTFE virgen 0,2 mm paquete de 1000
11864850 Rojo, Blanco, Azul Sí Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
16328357 Azul No Aluminio 0,06 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11722438
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Eliminación del paso a presión de los septos
  • Mejora de la capacidad de sellado
  • Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
  • Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
  • Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
  • Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca corta
Material (revestimiento) Caucho natural/TEF
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Azul, Rojo-naranja, Transparente
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Polipropileno
Precortados No
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con cierre de rosca de 9 mm
Tipo de producto Tapón de rosca