Learn More
Thermo Scientific™ Viales con cierre de rosca de 9mm
Código de producto. p-6062314
Click to view available options
Volumen (métrico):
300 μl
400 μL
2,0 mL
Marking Spot:
No
Punto de rotulación graduado
Estilo de la base:
Cónicos
Fondo plano
Inserción del vial, mandril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Color:
Transparente
Ámbar
Código de producto. 11925703
Marca: Thermo Scientific™ C400011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales de rosca de plástico de 9 mm se han fabricado con polipropileno probado para cromatografía de gases. Son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
Proporcione una alternativa económica al vidrio para algunas aplicaciones con los viales de rosca de plástico de 9 mm Thermo Scientific™. Se han fabricado con material de polipropileno probado para GC y de alta calidad. Los viales de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas. En los casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos, los viales de plástico pueden ser preferibles a los viales de vidrio más convencionales. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Amplia variedad de aplicaciones de los viales de polipropileno
Químicamente inertes y apropiados para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Preferibles en casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos.
Resistente a productos químicos
Material de plástico ideal para almacenar muestras líquidas en mezclas acuosas/orgánicas dada la amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes para HPLC comunes.
Soporta temperaturas de -80 °C a +121 °C
Alternativa económica al vidrio.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Se recomienda para la mayoría de las marcas de muestreadores automáticos.
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales National Target DP
Diámetro de la abertura (métrico) 9 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 400 μL
Tipo de inserto Inserto fundido
Volumen residual (métrico) <2 μL
Estilo de la base Cónicos
Volumen total (métrico) 400 μl
Tipo de tapón Tapón roscado
Cantidad 100
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 300 μL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial Target DP de 9 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.