Learn More
Thermo Scientific™ Viales con cierre de rosca de 9mm
Descripción
Los viales de rosca de plástico de 9 mm se han fabricado con polipropileno probado para cromatografía de gases. Son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
Proporcione una alternativa económica al vidrio para algunas aplicaciones con los viales de rosca de plástico de 9 mm Thermo Scientific™. Se han fabricado con material de polipropileno probado para GC y de alta calidad. Los viales de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas. En los casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos, los viales de plástico pueden ser preferibles a los viales de vidrio más convencionales. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Químicamente inertes y apropiados para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Preferibles en casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos.
Resistente a productos químicos
Material de plástico ideal para almacenar muestras líquidas en mezclas acuosas/orgánicas dada la amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes para HPLC comunes.
Soporta temperaturas de -80 °C a +121 °C
Alternativa económica al vidrio.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Se recomienda para la mayoría de las marcas de muestreadores automáticos.
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Viales National Target DP |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 9 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 2,0 mL |
| Volumen residual (métrico) | <170 μL |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Volumen total (métrico) | 2 mL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.