Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 9 mm para viales para capsular de 8 mm, transparente, orificio central con septum montado
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Los tapones son fáciles de aplicar y de quitar
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los tapones Snap-It eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapado
- Los tapones de polietileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
- Proporcionan un cierre seguro y estanco
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho natural/TEF |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 4 mm |
| Color | Rojo-naranja, Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tipo de producto | A presión |