Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 9 mm para viales para capsular de 8 mm, transparente, orificio central con septum montado
Código de producto. 11814830 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo, Blanco, Transparente
Rojo-naranja, Transparente
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Silicona/PTFE
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) unitSize
11814830 Rojo, Blanco, Transparente Silicona/PTFE paquete de 1000
11804830 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11814830
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cierres para encapsular de aluminio con septos preajustados.
  • Los tapones son fáciles de aplicar y de quitar
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los tapones Snap-It eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapado
  • Los tapones de polietileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Proporcionan un cierre seguro y estanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Diámetro de la abertura (métrico) 4 mm
Color Rojo, Blanco, Transparente
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo de producto A presión