Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático de boca ancha con rosca de plástico sin montar de 9 mm.
Código de producto. 15276583
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Septo:
PTFE azul/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca
Color (sello):
Azul/blanco
Rojo/blanco
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Septo Color (sello) Precortados unitSize
15276583 Azul PTFE azul/silicona blanca Azul/blanco Sí paquete de 100
15206583 Azul PTFE rojo/silicona blanca Rojo/blanco No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15276583 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C500097
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Cada kit incluye 100 viales de plástico y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales de plástico de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de plástico y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales de plástico de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de plástico y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color (sello) Azul/blanco
Descripción Kit práctico para AVCS
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados Sí
Septo PTFE azul/silicona blanca
Incluye Vial: C4000-11, Tapón: C5000-55B
N.° por paquete 100
Línea de productos SureStop
Volumen total (métrico) 400 μl
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm)
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 9 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de AVCS para viales de rosca sin montar
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.