Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático de boca ancha con rosca transparente sin montar de 9 mm.
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales transparentes de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Características de los tapones de viales Target DP de 9 mm (incluidos en los kits):
- La presión del septo se elimina prácticamente gracias a la geometría interior mejorada sin necesidad de unión.
- Mejora de la capacidad de sellado.
- AVCS ofrece libertad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones.
- Alternativa rentable a las opciones actuales para resolver el paso a presión (septos unidos).
- Mejora de la ergonomía, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación aunque no se haya ajustado bien los guantes.
- Al eliminar los bordes ásperos, es más fácil y más cómodo su uso y se mejora el funcionamiento del muestreador automático.
Tapón de boca ancha National C5000 Series Target DP de 9 mm
Gracias a la tecnología AVCS, el tapón de boca ancha de la serie C5000 aumenta el área de inyección disponible en más de un 7 %, lo que proporciona una mayor área para la penetración de las agujas de inyección.
Tapón con membrana integral National C5000 Series Target DP de 9 mm
Además de la tecnología AVCS, el tapón de la serie C5000 proporciona un entorno de manipulación de muestras libre de halógenos y caucho para aplicaciones de HPLC o aplicaciones en las que las siliconas y los septos de caucho no son adecuados.
Tapón macizo National C5000 Series Target DP de 9 mm
La tecnología AVCS ofrece una protección máxima de las muestras durante el almacenamiento a largo plazo. La parte superior protectora evita la punción accidental del septo y la resultante pérdida de muestras. Se puede almacenar a temperaturas de hasta -80 °F.
Información para pedidos:
Todos los productos de 100/paq.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Descripción | Kit práctico para AVCS |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Precortados | No |
| Septo | PTFE/silicona |
| Incluye | Vial: C4000-1, Tapón: C5000-53B |
| N.° por paquete | 100 |
| Línea de productos | SureStop |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.