Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático de boca ancha con rosca transparente sin montar de 9 mm.
Código de producto. 14869810 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
2 mL, vidrio transparente con etiqueta de identificación con septo de caucho rojo/PTFE marfil
2 mL, vidrio transparente con etiqueta de identificación con septo precortado de silicona blanca/PTFE azul
2 mL, vidrio transparente con etiqueta de identificación, con septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
2 mL, vidrio transparente con septo de caucho rojo/PTFE marfil
2 mL, vidrio transparente con etiqueta de ID con septo de silicona blanca/PTFE rojo
2 mL, vidrio transparente, con septo de silicona blanca/PTFE rojo
9 mm kit práctico, vial transparente, PTFE rojo/silicona blanca
Apertura anchad e 9 mm; etiquetado, septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
DI vidrio transparente; septo de PTFE/silicona unido
DI vidrio transparente; septo precortado de PTFE/silicona unido
Kit SureStop IS, grado GOLD, para muestreador automático para GC Thermo
Kit de IS, para muestreador automático para LC PerkinElmer
Kit de conv. 9 mm, vial transparente, precortado de PTFE natural/silicona blanca
Kit para AVCS IS, para muestreador automático para GC Thermo
Kit para AVCS IS, para muestreador automático para LC Agilent
Kit para AVCS IS, para muestreador automático para LC Varian
Kit para AVCS IS, para muestreador automático para LC Waters Alliance™
Kit práctico
Kit práctico SureStop, grado GOLD
Kit práctico de 9 mm, vial transparente, PTFE marfil/caucho rojo
Kit práctico para AVCS
Kit práctico para AVCS, para muestreador automático para GC Varian
Kit práctico, vial de rosca corta con boca ancha
Vial de recuperación total transparente de kit práctico para AVCS con tapón unido negro de silicona/PTFE
Vidrio transparente con etiqueta de identificación, tapón azul DP con septo de PTFE marfil/caucho rojo
Vidrio transparente con etiqueta de identificación, tapón azul DP con septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Vidrio transparente con etiqueta de identificación, tapón azul DP con septo de silicona blanca/PTFE rojo
Vidrio transparente, tapón azul DP con septo de silicona blanca/PTFE rojo
Vidrio transparente, tapón azul DP con septo precortado de silicona blanca/PTFE rojo
Vidrio transparente, tapón azul DP, septo de PTFE marfil/caucho rojo
Waters Alliance; vial con tapón de rosca de 2 mL con junta de silicona blanca/PTFE rojo unida
Material:
De vidrio
Vidrio
Vidrio, Caucho
Vidrio, PTFE, silicona, PTFE, Silicone
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Vidrio, Silicona
Marking Spot:
No
Sí
Incluye:
Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-8RT1
Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST1
Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST101
Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(G)-ST1X
Vial: 2-SVWGK, Tapón: 9-SCK(B)-8RT1
Vial: 2-SVWGK, Tapón: 9-SCK(B)-ST1
Vial: 2-SVWGK, Tapón: 9-SCK(B)-ST101
Vial: 60180-509, tapón: 60180-516
Vial: 60180-723, tapón: 60180-671
Vial: C4000-1, Tapón: C5000-51B
Vial: C4000-1, Tapón: C5000-53B
Vial: C4000-1, Tapón: C5000-54B
Vial: C4000-1, Tapón: C5000-54P
Vial: C4000-1, Tapón: C5000-55B
Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-51B
Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-53B
Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-53R
Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-54A
Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-54B
Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-55B
Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-57B
Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-64B
Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-75C
Vial: C4000-LV1, Tapón: C5000-55B
Vial: C5000-1, Tapón: C5000-51B
Vial: C5000-1, Tapón: C5000-54B
Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-51B
Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-53B
Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-54B
Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-55B
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
40 product options available for selection
Product selection table with 40 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Material Marking Spot Incluye unitSize
14869810 2 mL, vidrio transparente con septo de caucho rojo/PTFE marfil Vidrio, Caucho No Vial: C5000-1, Tapón: C5000-51B paquete de 100
13131773 Kit práctico de 9 mm, vial transparente, PTFE marfil/caucho rojo Vidrio Sí paquete de 100
13141773 9 mm kit práctico, vial transparente, PTFE rojo/silicona blanca Vidrio Sí Vial: 60180-723, tapón: 60180-671 paquete de 100
13161773 Kit de conv. 9 mm, vial transparente, precortado de PTFE natural/silicona blanca De vidrio Sí - paquete de 100
14859810 2 mL, vidrio transparente con etiqueta de identificación con septo de caucho rojo/PTFE marfil Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho Sí Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-51B paquete de 100
14889810 2 mL, vidrio transparente, con septo de silicona blanca/PTFE rojo Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona No Vial: C5000-1, Tapón: C5000-54B paquete de 100
15368036 Vial de recuperación total transparente de kit práctico para AVCS con tapón unido negro de silicona/PTFE Vidrio No - paquete de 100
14899810 2 mL, vidrio transparente con etiqueta de ID con septo de silicona blanca/PTFE rojo Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Sí Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-54B paquete de 100
14829820 2 mL, vidrio transparente con etiqueta de identificación, con septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Sí Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-53B paquete de 100
14809820 2 mL, vidrio transparente con etiqueta de identificación con septo precortado de silicona blanca/PTFE azul Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Sí Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-55B paquete de 100
13236399 Vidrio transparente, tapón azul DP, septo de PTFE marfil/caucho rojo Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho No Vial: C4000-1, Tapón: C5000-51B paquete de 100
13246399 Vidrio transparente con etiqueta de identificación, tapón azul DP con septo de PTFE marfil/caucho rojo Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho Sí Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-51B paquete de 100
13276399 Vidrio transparente con etiqueta de identificación, tapón azul DP con septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Sí Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-53B paquete de 100
13256399 Vidrio transparente, tapón azul DP con septo de silicona blanca/PTFE rojo Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona No Vial: C4000-1, Tapón: C5000-54B paquete de 100
13266399 Vidrio transparente con etiqueta de identificación, tapón azul DP con septo de silicona blanca/PTFE rojo Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Sí Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-54B paquete de 100
13286399 Vidrio transparente, tapón azul DP con septo precortado de silicona blanca/PTFE rojo Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Sí Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-55B paquete de 100
12483528 DI vidrio transparente; septo de PTFE/silicona unido Vidrio, PTFE, silicona, PTFE, Silicone Sí - paquete de 100
10007254 DI vidrio transparente; septo precortado de PTFE/silicona unido Vidrio, PTFE, silicona, PTFE, Silicone Sí - paquete de 100
10066064 Waters Alliance; vial con tapón de rosca de 2 mL con junta de silicona blanca/PTFE rojo unida Vidrio, PTFE, silicona, PTFE, Silicone Sí - paquete de 100
10702547 Kit práctico, vial de rosca corta con boca ancha Vidrio Sí Vial: 60180-509, tapón: 60180-516 paquete de 100
15266583 Kit práctico para AVCS Vidrio No Vial: C4000-LV1, Tapón: C5000-55B paquete de 100
15276573 Kit práctico para AVCS Vidrio Sí Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-57B paquete de 100
15286573 Kit práctico para AVCS Vidrio No Vial: C4000-1, Tapón: C5000-53B paquete de 100
15216583 Kit práctico para AVCS Vidrio Sí Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-54A paquete de 100
15226583 Kit práctico para AVCS Vidrio No Vial: C4000-1, Tapón: C5000-54P paquete de 100
15256583 Kit práctico para AVCS Vidrio No Vial: C4000-1, Tapón: C5000-55B paquete de 100
15226593 Apertura anchad e 9 mm; etiquetado, septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Vidrio, Silicona Sí Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-53R paquete de 100
15242670 Kit práctico SureStop, grado GOLD Vidrio Sí Vial: 2-SVWGK, Tapón: 9-SCK(B)-8RT1 paquete de 100
15262670 Kit práctico SureStop, grado GOLD Vidrio Sí Vial: 2-SVWGK, Tapón: 9-SCK(B)-ST1 paquete de 100
15252670 Kit SureStop IS, grado GOLD, para muestreador automático para GC Thermo Vidrio Sí Vial: 2-SVWGK, Tapón: 9-SCK(B)-ST101 paquete de 100
13466119 Kit práctico para AVCS Vidrio Sí Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-8RT1 100 PCS
13246419 Kit práctico para AVCS Vidrio Sí Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST1 paquete de 100
13286419 Kit para AVCS IS, para muestreador automático para LC Agilent Vidrio Sí Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-8RT1 100 PCS
13296419 Kit práctico para AVCS, para muestreador automático para GC Varian Vidrio Sí Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST1 100 PCS
13216429 Kit para AVCS IS, para muestreador automático para LC Varian Vidrio Sí Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST1 100 PCS
13236429 Kit para AVCS IS, para muestreador automático para LC Waters Alliance™ Vidrio Sí Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST1 paquete de 100
15236613 Kit de IS, para muestreador automático para LC PerkinElmer Vidrio Sí Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(G)-ST1X paquete de 100
13206429 Kit para AVCS IS, para muestreador automático para GC Thermo Vidrio Sí Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST101 paquete de 100
15302365 Kit práctico Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Sí Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-64B paquete de 100
15394686 Kit práctico Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Sí Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-75C paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
40 options
Código de producto. 14869810 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C5000580
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales transparentes de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Características de SureStop
  • Ofrece un cierre uniforme independiente del usuario o la cantidad de par de torsión aplicado al cerrar el vial.
  • Ofrece una compresión óptima del septo en la apertura del vial.
  • Un diseño que permite que la posición del tapón sea uniformemente «plana», produciendo un perfil de vial más cilíndrico, lo que mejora el reconocimiento del muestreador automático y la compatibilidad.
  • Como resultado del AVCS, cuando se utilizan nuestros tapones C5000, SureStop se convierte en el mejor tapón/vial de tapón del mercado
  • Diseñado para su uso con prácticamente todos los muestreadores automáticos del mercado.
  • Cuando se compara con otros viales de 2 mL, SureStop produce la pérdida más baja de evaporación y la menor desviación estándar en los estudios de evaporación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Descripción 2 mL, vidrio transparente con septo de caucho rojo/PTFE marfil
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Caucho
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo septo de caucho rojo/PTFE marfil
Incluye Vial: C5000-1, Tapón: C5000-51B
Línea de productos SureStop
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm)
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 9 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico SureStop de viales de rosca sin montar
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.