Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Kits de tapones y viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático de boca ancha con rosca transparente sin montar de 9 mm.
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático de boca ancha con rosca transparente sin montar de 9 mm.
Código de producto. 13286399 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Descripción | Material | Marking Spot | Incluye | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13286399 | Vidrio transparente, tapón azul DP con septo precortado de silicona blanca/PTFE rojo | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Sí | Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-55B | paquete de 100 |
| 13131773 | Kit práctico de 9 mm, vial transparente, PTFE marfil/caucho rojo | Vidrio | Sí | — | paquete de 100 |
| 13141773 | 9 mm kit práctico, vial transparente, PTFE rojo/silicona blanca | Vidrio | Sí | Vial: 60180-723, tapón: 60180-671 | paquete de 100 |
| 13161773 | Kit de conv. 9 mm, vial transparente, precortado de PTFE natural/silicona blanca | De vidrio | Sí | - | paquete de 100 |
| 14869810 | 2 mL, vidrio transparente con septo de caucho rojo/PTFE marfil | Vidrio, Caucho | No | Vial: C5000-1, Tapón: C5000-51B | paquete de 100 |
| 14859810 | 2 mL, vidrio transparente con etiqueta de identificación con septo de caucho rojo/PTFE marfil | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho | Sí | Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-51B | paquete de 100 |
| 14889810 | 2 mL, vidrio transparente, con septo de silicona blanca/PTFE rojo | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | No | Vial: C5000-1, Tapón: C5000-54B | paquete de 100 |
| 15368036 | Vial de recuperación total transparente de kit práctico para AVCS con tapón unido negro de silicona/PTFE | Vidrio | No | - | paquete de 100 |
| 14899810 | 2 mL, vidrio transparente con etiqueta de ID con septo de silicona blanca/PTFE rojo | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Sí | Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-54B | paquete de 100 |
| 14829820 | 2 mL, vidrio transparente con etiqueta de identificación, con septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Sí | Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-53B | paquete de 100 |
| 14809820 | 2 mL, vidrio transparente con etiqueta de identificación con septo precortado de silicona blanca/PTFE azul | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Sí | Vial: C5000-1W, Tapón: C5000-55B | paquete de 100 |
| 13236399 | Vidrio transparente, tapón azul DP, septo de PTFE marfil/caucho rojo | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho | No | Vial: C4000-1, Tapón: C5000-51B | paquete de 100 |
| 13246399 | Vidrio transparente con etiqueta de identificación, tapón azul DP con septo de PTFE marfil/caucho rojo | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho | Sí | Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-51B | paquete de 100 |
| 13276399 | Vidrio transparente con etiqueta de identificación, tapón azul DP con septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Sí | Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-53B | paquete de 100 |
| 13256399 | Vidrio transparente, tapón azul DP con septo de silicona blanca/PTFE rojo | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | No | Vial: C4000-1, Tapón: C5000-54B | paquete de 100 |
| 13266399 | Vidrio transparente con etiqueta de identificación, tapón azul DP con septo de silicona blanca/PTFE rojo | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Sí | Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-54B | paquete de 100 |
| 12483528 | DI vidrio transparente; septo de PTFE/silicona unido | Vidrio, PTFE, silicona, PTFE, Silicone | Sí | - | paquete de 100 |
| 10007254 | DI vidrio transparente; septo precortado de PTFE/silicona unido | Vidrio, PTFE, silicona, PTFE, Silicone | Sí | - | paquete de 100 |
| 10066064 | Waters Alliance; vial con tapón de rosca de 2 mL con junta de silicona blanca/PTFE rojo unida | Vidrio, PTFE, silicona, PTFE, Silicone | Sí | - | paquete de 100 |
| 10702547 | Kit práctico, vial de rosca corta con boca ancha | Vidrio | Sí | Vial: 60180-509, tapón: 60180-516 | paquete de 100 |
| 15266583 | Kit práctico para AVCS | Vidrio | No | Vial: C4000-LV1, Tapón: C5000-55B | paquete de 100 |
| 15276573 | Kit práctico para AVCS | Vidrio | Sí | Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-57B | paquete de 100 |
| 15286573 | Kit práctico para AVCS | Vidrio | No | Vial: C4000-1, Tapón: C5000-53B | paquete de 100 |
| 15216583 | Kit práctico para AVCS | Vidrio | Sí | Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-54A | paquete de 100 |
| 15226583 | Kit práctico para AVCS | Vidrio | No | Vial: C4000-1, Tapón: C5000-54P | paquete de 100 |
| 15256583 | Kit práctico para AVCS | Vidrio | No | Vial: C4000-1, Tapón: C5000-55B | paquete de 100 |
| 15226593 | Apertura anchad e 9 mm; etiquetado, septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Vidrio, Silicona | Sí | Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-53R | paquete de 100 |
| 15242670 | Kit práctico SureStop, grado GOLD | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVWGK, Tapón: 9-SCK(B)-8RT1 | paquete de 100 |
| 15262670 | Kit práctico SureStop, grado GOLD | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVWGK, Tapón: 9-SCK(B)-ST1 | paquete de 100 |
| 15252670 | Kit SureStop IS, grado GOLD, para muestreador automático para GC Thermo | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVWGK, Tapón: 9-SCK(B)-ST101 | paquete de 100 |
| 13466119 | Kit práctico para AVCS | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-8RT1 | 100 PCS |
| 13246419 | Kit práctico para AVCS | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST1 | paquete de 100 |
| 13286419 | Kit para AVCS IS, para muestreador automático para LC Agilent | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-8RT1 | 100 PCS |
| 13296419 | Kit práctico para AVCS, para muestreador automático para GC Varian | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST1 | 100 PCS |
| 13216429 | Kit para AVCS IS, para muestreador automático para LC Varian | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST1 | 100 PCS |
| 13236429 | Kit para AVCS IS, para muestreador automático para LC Waters Alliance™ | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST1 | paquete de 100 |
| 15236613 | Kit de IS, para muestreador automático para LC PerkinElmer | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(G)-ST1X | paquete de 100 |
| 13206429 | Kit para AVCS IS, para muestreador automático para GC Thermo | Vidrio | Sí | Vial: 2-SVW, Tapón: 9-SCK(B)-ST101 | paquete de 100 |
| 15302365 | Kit práctico | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Sí | Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-64B | paquete de 100 |
| 15394686 | Kit práctico | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Sí | Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-75C | paquete de 100 |
Código de producto. 13286399
Marca: Thermo Scientific™ C500095W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales transparentes de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Características de los tapones de viales Target DP de 9 mm (incluidos en los kits):
- La presión del septo se elimina prácticamente gracias a la geometría interior mejorada sin necesidad de unión.
- Mejora de la capacidad de sellado.
- AVCS ofrece libertad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones.
- Alternativa rentable a las opciones actuales para resolver el paso a presión (septos unidos).
- Mejora de la ergonomía, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación aunque no se haya ajustado bien los guantes.
- Al eliminar los bordes ásperos, es más fácil y más cómodo su uso y se mejora el funcionamiento del muestreador automático.
Tapón de boca ancha National C5000 Series Target DP de 9 mm
Gracias a la tecnología AVCS, el tapón de boca ancha de la serie C5000 aumenta el área de inyección disponible en más de un 7 %, lo que proporciona una mayor área para la penetración de las agujas de inyección.
Tapón con membrana integral National C5000 Series Target DP de 9 mm
Además de la tecnología AVCS, el tapón de la serie C5000 proporciona un entorno de manipulación de muestras libre de halógenos y caucho para aplicaciones de HPLC o aplicaciones en las que las siliconas y los septos de caucho no son adecuados.
Tapón macizo National C5000 Series Target DP de 9 mm
La tecnología AVCS ofrece una protección máxima de las muestras durante el almacenamiento a largo plazo. La parte superior protectora evita la punción accidental del septo y la resultante pérdida de muestras. Se puede almacenar a temperaturas de hasta -80 °F.
Información para pedidos:
Todos los productos de 100/paq.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Descripción | Vidrio transparente, tapón azul DP con septo precortado de silicona blanca/PTFE rojo |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | Sí |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca |
| Incluye | Vial: C4000-1W, Tapón: C5000-55B |
| N.° por paquete | 100 |
| Línea de productos | SureStop |
| Volumen total (métrico) | 2 mL |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Marking Spot | Sí |
| Septa Size (Metric) | 9 mm |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Tipo de producto | Kit práctico de AVCS para viales de rosca sin montar |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.