Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales ámbar para muestreadores automáticos de boca ancha con rosca sin montar de 9 mm
Código de producto. 15246583
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color del tapón:
Azul
Rosa
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE/caucho
Silicona blanca/PTFE rojo
septo de PTFE rojo/silicona blanca
septo de caucho rojo/PTFE marfil
Conditionnement:
100 PCS
paquete de 100
Code produit. Marking Spot Color del tapón Septo unitSize
15246583 Sí Azul PTFE rojo/silicona blanca 100 PCS
14859820 Sí - septo de caucho rojo/PTFE marfil 100 PCS
14889820 Sí - septo de PTFE rojo/silicona blanca 100 PCS
13171773 No Rosa PTFE/caucho paquete de 100
13181773 No Rosa PTFE rojo/silicona blanca 100 PCS
15256573 Sí Rosa PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100
15266573 Sí Azul PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100
15236583 Sí Rosa PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
13276419 Sí - Silicona blanca/PTFE rojo 100 PCS
13476119 Sí - Caucho natural rojo/PTFE transparente 100 PCS
15296573 Sí Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15246583
Marque: Thermo Scientific™ C500094W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación. Cada kit incluye 100 viales y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con los kits de viales para muestreador automático de boca ancha con rosca ámbar sin montar de 9 mm Thermo Scientific™. Cada kit incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Estos prácticos kits contienen los viales y cierres ROSA en bandejas de almacenamiento de sobremesa con dos compartimentos.
  • Los kits incluyen 100 viales y 100 cierres ROSA.
  • Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Descripción Kit práctico para AVCS
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Ámbar
Material Vidrio, PTFE, Silicone
Precortados No
Septo PTFE rojo/silicona blanca
Incluye Vial: C4000-2W, Tapón: C5000-54B
N.° por paquete 100
Línea de productos SureStop
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm)
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 9 mm
Diámetro del orificio (métrico) 6 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de AVCS para viales de rosca sin montar
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.