Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales ámbar para muestreadores automáticos de boca ancha con rosca sin montar de 9 mm
Código de producto. 14859820
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE/caucho
Silicona blanca/PTFE rojo
septo de PTFE rojo/silicona blanca
septo de caucho rojo/PTFE marfil
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Color del tapón:
Azul
Rosa
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot Septo unitSize Color del tapón
14859820 Sí septo de caucho rojo/PTFE marfil 100 PCS -
14889820 Sí septo de PTFE rojo/silicona blanca 100 PCS -
13171773 No PTFE/caucho paquete de 100 Rosa
13181773 No PTFE rojo/silicona blanca 100 PCS Rosa
15256573 Sí PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100 Rosa
15266573 Sí PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100 Azul
15236583 Sí PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 Rosa
15246583 Sí PTFE rojo/silicona blanca 100 PCS Azul
13276419 Sí Silicona blanca/PTFE rojo 100 PCS -
13476119 Sí Caucho natural rojo/PTFE transparente 100 PCS -
15296573 Sí PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100 Azul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 14859820 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2SVWK(A)8CPK
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación. Cada kit incluye 100 viales y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con los kits de viales para muestreador automático de boca ancha con rosca ámbar sin montar de 9 mm Thermo Scientific™. Cada kit incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Esto se consigue incorporando un punto de detención definido en el diseño del acabado del vial, con lo que se evita apretar en exceso el tapón. Los viales SureStop eliminan todas las dudas en relación al grado de ajuste necesario para un cierre óptimo.
Características de SureStop
  • Ofrece un cierre uniforme independiente del usuario o la cantidad de par de torsión aplicado al cerrar el vial.
  • Ofrece una compresión óptima del septo en la apertura del vial.
  • Un diseño que permite que la posición del tapón sea uniformemente «plana», produciendo un perfil de vial más cilíndrico, lo que mejora el reconocimiento del muestreador automático y la compatibilidad.
  • Como resultado del AVCS, cuando se utiliza nuestro tapón 9-SCK(B), SureStop se convierte en el mejor tapón/vial de tapón del mercado.
  • Diseñado para su uso con prácticamente todos los muestreadores automáticos del mercado.
  • Cuando se compara con otros viales de 2 mL, SureStop produce la pérdida más baja de evaporación y la menor desviación estándar en los estudios de evaporación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit práctico, vial SureStop de rosca corta con boca ancha, ámbar, con etiqueta de identificación con septo de caucho rojo/PTFE marfil
Color Ámbar
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Septo septo de caucho rojo/PTFE marfil
N.° por paquete 100
Marking Spot Sí
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.