Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 9mm
Descripción
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado con los viales fabricados con la innovadora tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS).
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado. Los viales de rosca de vidrio transparente de 9 mm Thermo Scientific™ son de 12 x 32 mm y están fabricados con la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS). Esta innovación no solo impide el paso a presión de los septos, sino que también proporciona un tope para el tapón que evita el ajuste excesivo o insuficiente, y ofrece un sellado uniforme y óptimo en todo momento. Los viales están fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) y cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Viales de boca ancha de 9mm
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Llene los viales fácilmente con la abertura de cuello ancho; requieren microinsertos de 6 mm de diámetro.
- Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
- Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
- Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Encuentre el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
- Accesorios de microsellado
- Los accesorios de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
- Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Obtenga el sellado y el rendimiento de un vial con tapón de rosca.
- El diseño del vial con tope de seguridad incorpora un punto de detención definitivo en el acabado del vial.
- Elimina la subjetividad logrando una compresión óptima de sellado al cerrar el vial.
- Evite el ajuste excesivo o insuficiente de los tapones.
- Ofrece un sellado óptimo en todo momento.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Recomendado para la mayoría de las marcas de muestreadores automáticos
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial con inserto de vidrio fundido MacroVial de 350 μl, vidrio transparente |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 9 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 475 μL |
| Tipo de inserto | Inserto fundido de 350 μL |
| Volumen residual (métrico) | <2 μL |
| Volumen de trabajo (métrico) | 350 μL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.