Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha transparentes certificadas de 9 mm
Código de producto. 15358066
Change view
Click to view available options
Descripción:
DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm
ID de vidrio transparente de 1,5 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm
Juego de vial ID transparente de 2 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm
Kit de conjunto de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL
Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL
Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, con depósito de 10 µL
Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL
Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado
Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL
Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL
Práctico kit montado, vial I-D transparente de rosca de 9 mm certificado de 2 ml con tapón silicona blanca/PTFE inseparable
Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL
Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL
Viales transparentes de alta recuperación de 1,5 mL con Target DP certificado, rosca de tornillo de 9 mm
Color del tapón:
Azul
Gris
Negro
Septo:
PTFE azul/silicona blanca
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE transparente/silicona transparente unida
PTFE/silicona
PTFE/sílice
Silicona blanca/PTFE transparente inseparable con certificación mS
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Descripción Color del tapón Septo Marking Spot unitSize
15358066 Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida Sí paquete de 100
11961543 ID de vidrio transparente de 1,5 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm - PTFE/silicona Sí paquete de 100
11941513 Viales transparentes de alta recuperación de 1,5 mL con Target DP certificado, rosca de tornillo de 9 mm - PTFE/sílice No paquete de 100
11991543 Juego de vial ID transparente de 2 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm - PTFE/sílice Sí paquete de 100
10007874 DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm Gris PTFE rojo/silicona blanca unidos Sí paquete de 100
15210389 Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE marfil/caucho rojo Sí paquete de 100
15200389 Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE rojo/silicona blanca Sí 100 PCS
15230389 Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE azul/silicona blanca Sí paquete de 100
15240389 Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE marfil/caucho rojo No paquete de 100
15338056 Práctico kit montado, vial I-D transparente de rosca de 9 mm certificado de 2 ml con tapón silicona blanca/PTFE inseparable Azul Silicona blanca/PTFE transparente inseparable con certificación mS Sí paquete de 100
15250389 Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE marfil/caucho rojo Sí paquete de 100
15270389 Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE rojo/silicona blanca Sí paquete de 100
15388056 Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL Azul PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
15398056 Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL Azul PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
15308066 Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL Azul PTFE transparente/silicona transparente unida Sí paquete de 100
15359464 Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
15348066 Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
15378066 Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado Azul PTFE transparente/silicona transparente unida Sí paquete de 100
15374654 Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado Gris PTFE transparente/silicona transparente unida Sí paquete de 100
15308046 Kit de conjunto de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL Gris PTFE rojo/silicona blanca unidos Sí paquete de 100
15368046 Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE rojo/silicona blanca unidos Sí paquete de 100
15378046 Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
15368016 Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida Sí paquete de 100
15398046 Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL Negro PTFE rojo/silicona blanca unidos No paquete de 100
15308056 Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, con depósito de 10 µL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
25 options
Código de producto. 15358066
Marca: Thermo Scientific™ MSCERT5000401W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados para aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales.
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados para de rosca de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Kits sin montar
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
  • ?non-ascii?
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
  • ?non-ascii?
  • Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Kits montados
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • 100 viales con tapones y septos precolocados
  • ?non-ascii?
  • Envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Gris
Descripción Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados Sí
Septo PTFE transparente/silicona transparente unida
N.° por paquete 100
Tipo de tapón Tapón roscado
Marking Spot Sí
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.