Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha transparentes certificadas de 9 mm
Código de producto. 15250389
Change view
Click to view available options
Descripción:
DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm
ID de vidrio transparente de 1,5 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm
Juego de vial ID transparente de 2 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm
Kit de conjunto de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL
Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL
Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, con depósito de 10 µL
Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL
Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado
Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL
Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL
Práctico kit montado, vial I-D transparente de rosca de 9 mm certificado de 2 ml con tapón silicona blanca/PTFE inseparable
Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL
Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL
Viales transparentes de alta recuperación de 1,5 mL con Target DP certificado, rosca de tornillo de 9 mm
Color del tapón:
Azul
Gris
Negro
Septo:
PTFE azul/silicona blanca
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE transparente/silicona transparente unida
PTFE/silicona
PTFE/sílice
Silicona blanca/PTFE transparente inseparable con certificación mS
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Descripción Color del tapón Septo Marking Spot unitSize
15250389 Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE marfil/caucho rojo Sí paquete de 100
11961543 ID de vidrio transparente de 1,5 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm - PTFE/silicona Sí paquete de 100
11941513 Viales transparentes de alta recuperación de 1,5 mL con Target DP certificado, rosca de tornillo de 9 mm - PTFE/sílice No paquete de 100
11991543 Juego de vial ID transparente de 2 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm - PTFE/sílice Sí paquete de 100
10007874 DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm Gris PTFE rojo/silicona blanca unidos Sí paquete de 100
15210389 Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE marfil/caucho rojo Sí paquete de 100
15200389 Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE rojo/silicona blanca Sí 100 PCS
15230389 Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE azul/silicona blanca Sí paquete de 100
15240389 Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE marfil/caucho rojo No paquete de 100
15338056 Práctico kit montado, vial I-D transparente de rosca de 9 mm certificado de 2 ml con tapón silicona blanca/PTFE inseparable Azul Silicona blanca/PTFE transparente inseparable con certificación mS Sí paquete de 100
15270389 Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE rojo/silicona blanca Sí paquete de 100
15388056 Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL Azul PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
15398056 Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL Azul PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
15308066 Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL Azul PTFE transparente/silicona transparente unida Sí paquete de 100
15359464 Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
15348066 Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
15358066 Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida Sí paquete de 100
15378066 Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado Azul PTFE transparente/silicona transparente unida Sí paquete de 100
15374654 Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado Gris PTFE transparente/silicona transparente unida Sí paquete de 100
15308046 Kit de conjunto de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL Gris PTFE rojo/silicona blanca unidos Sí paquete de 100
15368046 Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Azul PTFE rojo/silicona blanca unidos Sí paquete de 100
15378046 Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
15368016 Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida Sí paquete de 100
15398046 Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL Negro PTFE rojo/silicona blanca unidos No paquete de 100
15308056 Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, con depósito de 10 µL Gris PTFE transparente/silicona transparente unida No paquete de 100
25 options
Código de producto. 15250389
Marca: Thermo Scientific™ CERT500080W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados para aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales.
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados para de rosca de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Kits sin montar
  • 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados 
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados 
  • Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes.
Kits montados
  • 100 viales con tapones y septos precolocados 
  • Envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color del tapón Azul
Descripción Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Precortados No
Septo PTFE marfil/caucho rojo
N.° por paquete 100
Línea de productos LC-GC CERT
Tipo de tapón Rosca
Marking Spot Sí
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.