Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Kits de tapones y viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha transparentes certificadas de 9 mm
Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha transparentes certificadas de 9 mm
Código de producto. 11961543| Código de producto. | Descripción | Septo | Marking Spot | unitSize | Color del tapón |
|---|---|---|---|---|---|
| 11961543 | ID de vidrio transparente de 1,5 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm | PTFE/silicona | Sí | paquete de 100 | - |
| 11941513 | Viales transparentes de alta recuperación de 1,5 mL con Target DP certificado, rosca de tornillo de 9 mm | PTFE/sílice | No | paquete de 100 | - |
| 11991543 | Juego de vial ID transparente de 2 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm | PTFE/sílice | Sí | paquete de 100 | - |
| 10007874 | DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Sí | paquete de 100 | Gris |
| 15210389 | Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE marfil/caucho rojo | Sí | paquete de 100 | Azul |
| 15200389 | Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE rojo/silicona blanca | Sí | 100 PCS | Azul |
| 15230389 | Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE azul/silicona blanca | Sí | paquete de 100 | Azul |
| 15240389 | Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE marfil/caucho rojo | No | paquete de 100 | Azul |
| 15338056 | Práctico kit montado, vial I-D transparente de rosca de 9 mm certificado de 2 ml con tapón silicona blanca/PTFE inseparable | Silicona blanca/PTFE transparente inseparable con certificación mS | Sí | paquete de 100 | Azul |
| 15250389 | Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE marfil/caucho rojo | Sí | paquete de 100 | Azul |
| 15270389 | Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE rojo/silicona blanca | Sí | paquete de 100 | Azul |
| 15388056 | Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 | Azul |
| 15398056 | Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 | Azul |
| 15308066 | Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí | paquete de 100 | Azul |
| 15359464 | Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 | Gris |
| 15348066 | Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 | Gris |
| 15358066 | Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí | paquete de 100 | Gris |
| 15378066 | Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí | paquete de 100 | Azul |
| 15374654 | Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí | paquete de 100 | Gris |
| 15308046 | Kit de conjunto de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Sí | paquete de 100 | Gris |
| 15368046 | Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Sí | paquete de 100 | Azul |
| 15378046 | Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 | Gris |
| 15368016 | Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí | paquete de 100 | Gris |
| 15398046 | Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL | PTFE rojo/silicona blanca unidos | No | paquete de 100 | Negro |
| 15308056 | Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, con depósito de 10 µL | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 | Gris |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados para de rosca de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Unassembled kits
- 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
- Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
- Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
- 100 vials with pre-attached caps and septa
- Packaged in convenient vial trays with clear covers
Specifications
Specifications
| Descripción | ID de vidrio transparente de 1,5 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm |
| Color | Clear |
| Material | Glass, PTFE, Silicone |
| Volumen (métrico) | 1.5 mL |
| Septo | PTFE/silicona |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Bonded PTFE, Silicone |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Tamaño del tapón | 9-425 |
| Marking Spot | Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.