Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Kits de tapones y viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha transparentes certificadas de 9 mm
Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha transparentes certificadas de 9 mm
Código de producto. 10007874| Código de producto. | Descripción | Color del tapón | Septo | Marking Spot | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10007874 | DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm | Gris | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Sí | paquete de 100 |
| 11961543 | ID de vidrio transparente de 1,5 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm | - | PTFE/silicona | Sí | paquete de 100 |
| 11941513 | Viales transparentes de alta recuperación de 1,5 mL con Target DP certificado, rosca de tornillo de 9 mm | - | PTFE/sílice | No | paquete de 100 |
| 11991543 | Juego de vial ID transparente de 2 mL con Target DP certificado , rosca de tornillo de 9 mm | - | PTFE/sílice | Sí | paquete de 100 |
| 15210389 | Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | Azul | PTFE marfil/caucho rojo | Sí | paquete de 100 |
| 15200389 | Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | Azul | PTFE rojo/silicona blanca | Sí | 100 PCS |
| 15230389 | Vial SureStop de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | Azul | PTFE azul/silicona blanca | Sí | paquete de 100 |
| 15240389 | Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | Azul | PTFE marfil/caucho rojo | No | paquete de 100 |
| 15338056 | Práctico kit montado, vial I-D transparente de rosca de 9 mm certificado de 2 ml con tapón silicona blanca/PTFE inseparable | Azul | Silicona blanca/PTFE transparente inseparable con certificación mS | Sí | paquete de 100 |
| 15250389 | Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | Azul | PTFE marfil/caucho rojo | Sí | paquete de 100 |
| 15270389 | Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | Azul | PTFE rojo/silicona blanca | Sí | paquete de 100 |
| 15388056 | Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL | Azul | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 |
| 15398056 | Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL | Azul | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 |
| 15308066 | Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL | Azul | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí | paquete de 100 |
| 15359464 | Kit práctico, vial de rosca de alta recuperación de 1,7 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 30 µL | Gris | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 |
| 15348066 | Kit práctico, vial de rosca de recuperación total de 1,5 mL de abertura amplia de 9 mm con depósito de 10 µL | Gris | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 |
| 15358066 | Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL | Gris | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí | paquete de 100 |
| 15378066 | Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado | Azul | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí | paquete de 100 |
| 15374654 | Kit práctico, vial con rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL, silanizado | Gris | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí | paquete de 100 |
| 15308046 | Kit de conjunto de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, 2 mL | Gris | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Sí | paquete de 100 |
| 15368046 | Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | Azul | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Sí | paquete de 100 |
| 15378046 | Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL | Gris | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 |
| 15368016 | Vial de rosca de boca ancha de 9 mm, certificado, cómodo kit, 2 mL | Gris | PTFE transparente/silicona transparente unida | Sí | paquete de 100 |
| 15398046 | Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, 1,7 mL | Negro | PTFE rojo/silicona blanca unidos | No | paquete de 100 |
| 15308056 | Kit práctico de vial de rosca de alta recuperación y boca ancha de 9 mm, certificado, con depósito de 10 µL | Gris | PTFE transparente/silicona transparente unida | No | paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados para de rosca de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Unassembled kits
- 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
- Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
- Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
- 100 vials with pre-attached caps and septa
- Packaged in convenient vial trays with clear covers
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Gris |
| Descripción | DI del vial ámbar de 2 mL; con septo/tapón de PTFE/silicona precortados de 9 mm |
| Color | Clear |
| Material | Glass, PTFE, Silicone |
| Precortados | Sí |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca unidos |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Bonded PTFE, Silicone |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Tamaño del tapón | 9-425 |
| Marking Spot | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Limited-volume Sampling |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.