Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 9mm
Los septos de 9 mm están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca para adaptarlos a una amplia variedad de aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ C4000-60
Detalles adicionales : Peso : 0.01080kg
Descripción
Los septos de 9 mm Thermo Scientific™ están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca para adaptarlos a una amplia variedad de aplicaciones. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Especificaciones
septo para tapón de rosca de 9 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
100 | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
9 mm |
Rojo, Blanco | |
50 °shore | |
1,0 mm | |
Septos | |
Tapón de rosca de 9 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.