Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 9mm
Description
Los septos de 9 mm Thermo Scientific™ están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca para adaptarlos a una amplia variedad de aplicaciones. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
Specifications
Specifications
| Descripción | septo para tapón de rosca de 9 mm |
| Color | Marfil, Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |
| Septo | Silicone/PTFE |
| Tipo de empaquetado | 1 pack of 100 |
| Dureza | 35 °shore |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.