Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Descripción
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With Advanced Vial Closure System (AVCS) technology built into 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Caps and Septa you will get an optimal, consistent seal every time. With just one turn, they offer easy-on, easy-off convenience, and are a cost effective alternative to caps with bonded septa. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Los nuevos tapones de 9 mm National Target DP se han diseñado para ayudar a los cromatógrafos a realizar análisis de muestras más fiables y eficaces. Diseñados para adaptarse a casi todos los muestreadores automáticos de cromatografía que se pueden instalar en bandejas de viales de 12 × 32 cm, los tapones de la serie C5000 impiden de forma eficaz el paso a presión de septos al tiempo que mejoran notablemente la productividad y la flexibilidad en el laboratorio. En el núcleo de la serie de tapones de 9 mm National Target DP C5000 se encuentra la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS). Dicho de forma sencilla, la tecnología AVCS permite realizar el cierre como nunca antes. Los tapones de la serie C5000 son totalmente compatibles con todos los viales de la serie C4000 series Target DP de 9 mm.
Características de los tapones de viales Target DP de 9 mm:
- La geometría interior mejorada casi impide el paso a presión de los septos.
- Mejora de la capacidad de sellado.
- AVCS ofrece libertad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones.
- Alternativa rentable a las opciones actuales para resolver el paso a presión (septos unidos).
- Mejora de la ergonomía, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación aunque no se haya ajustado bien los guantes.
- Al eliminar los bordes ásperos, es más fácil y más cómodo su uso y se mejora el funcionamiento del muestreador automático.
Si desea más información, visite
www.fishersci.com y busque las palabras clave.
Tapones de viales National Target DP.
Tapón de boca ancha National C5000 Series Target DP de 9 mm
- Un vial de abertura ancha merece un cierre de boca ancha. Gracias a la tecnología AVCS, el tapón de boca ancha de la serie C5000 aumenta el área de inyección disponible en más de un 7 %, lo que proporciona una mayor área para la penetración de las agujas de inyección.
Tapón con membrana integral National C5000 Series Target DP de 9 mm
- Además de la tecnología AVCS, el tapón de la serie C5000 proporciona un entorno de manipulación de muestras libre de halógenos y caucho para aplicaciones de HPLC o aplicaciones en las que las siliconas y los septos de caucho no son adecuados.
Tapón macizo National C5000 Series Target DP de 9 mm
- La tecnología AVCS ofrece una protección máxima de las muestras durante el almacenamiento a largo plazo. La parte superior protectora evita la punción accidental del septo y la resultante pérdida de muestras. Se puede almacenar a temperaturas de hasta -80 °F.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapa superior abierta de 9 mm, orificio de 6 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
| Color | Amarillo, Azul, Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Septo | PTFE azul/silicona blanca, precortado |
| Línea de productos | SureStop |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 1,0 mm |
| Tipo | Tapón de rosca con parte superior abierta |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Mostrar más |