Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm.
Código de producto. 13141763
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Blanco, Rojo
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Transparente
Azul, natural, transparente, Natural, Clear
Blue, Azul
Gris, Rojo, Blanco
Gris, rojo, blanco, Red, White
Negro, Rojo, Blanco
Negro, rojo, blanco, Red, White
Rosa
Rosa, Rojo, Blanco
Rosa, transparente, Clear
Transparente
Septo:
Disco de PTFE sólido con junta de silicona
Disco de aluminio sólido con junta de silicona
PTFE natural/silicona transparente unida
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE rojo/silicona blanca, Y-Pre-slit
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE unido rojo/silicona blanca, precortado
PTFE/silicona unidos, precortado
Polipropileno
Silicona blanca/PTFE rojo
Sin septo
Material:
Aluminio, Silicona, Polipropileno
PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Tipo de producto:
Con rosca
De rosca con parte superior abierta
Tapón con parte superior abierta
Tapón de rosca
Tapón de rosca con parte superior abierta
Tapón de rosca con septum
Tapón superior abierto, orificio de 6 mm
Tornillo
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Material Tipo de producto unitSize
13141763 Rosa, transparente, Clear PTFE/silicona unidos, precortado PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca paquete de 100
13131763 Rosa, transparente, Clear PTFE natural/silicona transparente unida PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca paquete de 100
13206399 Azul, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
13246409 Transparente Polipropileno Polipropileno Tornillo paquete de 100
13256409 Azul Polipropileno Polipropileno Tornillo paquete de 100
11961523 Negro, rojo, blanco, Red, White PTFE rojo/silicona blanca unidos PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón con parte superior abierta paquete de 100
12498716 Azul, natural, transparente, Natural, Clear PTFE natural/silicona transparente unida PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
11901533 Gris, rojo, blanco, Red, White PTFE unido rojo/silicona blanca, precortado PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15256543 Blue, Azul Sin septo Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
15296543 Rosa Sin septo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15206563 Rosa, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
15236573 Azul Disco de aluminio sólido con junta de silicona Aluminio, Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
15246573 Azul Disco de PTFE sólido con junta de silicona Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
13206419 Azul, Blanco, Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón de rosca con septum 500 PCS
13226419 Azul, Blanco, Rojo PTFE rojo/silicona blanca, Y-Pre-slit Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón de rosca con septum 500 PCS
13246429 Azul Sin septo Polipropileno Con rosca paquete de 500
15318026 Azul, Transparente PTFE natural/silicona transparente unida Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón superior abierto, orificio de 6 mm paquete de 100
15368026 Negro, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca unidos Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón superior abierto, orificio de 6 mm paquete de 100
15338036 Gris, Rojo, Blanco PTFE unido rojo/silicona blanca, precortado Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón superior abierto, orificio de 6 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 13141763 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180674
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Evite el paso a presión de los septos o el ajuste excesivo o insuficiente. Con AVCS incorporado en estos tapones de rosca de 9 mm, conseguirá un cierre uniforme y óptimo en todo momento.
Evite el paso a presión de los septos o el ajuste excesivo o insuficiente. Con la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS) de los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm Thermo Scientific™ y los septos, conseguirá un cierre uniforme y óptimo en todo momento. Con solo un giro, ofrecen una apertura y un cierre fáciles y cómodos. Son una alternativa rentable a los tapones con septos unidos. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los tapones y septos preensamblados ayudan a minimizar la contaminación durante la manipulación
  • Totalmente compatibles con todos los viales Target DP
  • Se abren y cierran fácilmente con solo media vuelta
  • Los tapones unidos incluyen un septo de PTFE/silicona electrónicamente unido al tapón, lo que reduce el paso de los septos al utilizarlos con agujas de punta roma en muestreadores automáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Natural/Clear
Descripción 9mm Open Top Short Screw Cap, 6mm hole
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Rosa, transparente, Clear
Material PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene
Precortados Sí
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE/silicona unidos, precortado
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1.2 mm
Tamaño del tapón 9 mm
Para utilizar con (equipo) 9 mm Screw Thread Vials
Tipo de producto Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.