Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 9mm
Código de producto. 12812344
Click to view available options
Volumen (métrico):
325 μL
375 μL
400 μL
500 μl
Material:
Inserto de plástico moldeado
Polipropileno
Vidrio
Estilo de la base:
Cónico, silanizado
Cónicos
Fondo plano
Fondo plano, silanizado
Punto de extracción
Punto de precisión
Tipo de inserto:
Inserto MicroSert
Inserto Polyspring
Inserto Polyspring, silanizado
Inserto de 300 μl
Inserto de 300 μl, silanizado
Inserto de 350 μl
Inserto de punta de precisión
Inserto graduado
Insertos MicroSert, silanizado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. 12812344
Marca: Thermo Scientific™ C4010629L
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 9 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 160 μL y 3,5 mL.
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
  • Diámetro exterior nominal de 6 mm para adaptarse a viales de boca ancha Target
Para su uso con:
  • Viales de abertura amplia Target LoVial
  • Viales con tapón a presión de abertura amplia Snap-It™
  • Viales Target DP™
  • Viales de boca ancha Target
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inserto cónico de vidrio de 350 μL, con punto de precisión
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 400 μL
Tipo de inserto Inserto de punta de precisión
Modelo Punta de precisión, descansa sobre la parte inferior del vial
Volumen residual (métrico) <2 μL
Estilo de la base Punto de precisión
Volumen total (métrico) 400 µL
Altura (métrico) 31 mm
Cantidad 100
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo Muestreador automático
Volume (Metric) Usable 350 μL
Para utilizar con (equipo) Viales con tapón de rosca National de 11 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.