Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 9mm
Código de producto. 12493708
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
325 μL
375 μL
400 μL
500 μl
Material:
Inserto de plástico moldeado
Polipropileno
Vidrio
Tipo de producto:
Inserto de viales de muestreador automático
Muestreador automático
Estilo de la base:
Cónico, silanizado
Cónicos
Fondo plano
Fondo plano, silanizado
Punto de extracción
Punto de precisión
Dimensione della confezione:
paquete de 100
paquete de 500
Codice prodotto. Volumen (métrico) Material Tipo de producto Estilo de la base unitSize
12493708 375 μL Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Cónico, silanizado paquete de 100
11911563 400 μL Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Punto de extracción paquete de 100
12403668 375 μL Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Cónicos paquete de 100
12812344 400 μL Vidrio Muestreador automático Punto de precisión paquete de 100
12423668 325 μL Polipropileno Muestreador automático Cónicos paquete de 100
11961563 375 μL Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Cónicos paquete de 100
11941533 500 μl Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Fondo plano paquete de 500
12624045 500 μl Inserto de plástico moldeado Muestreador automático Fondo plano paquete de 500
12403718 375 μL Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Cónicos paquete de 100
12410078 500 μl Vidrio Muestreador automático Fondo plano, silanizado paquete de 500
12443708 375 μL Vidrio Muestreador automático Cónicos paquete de 100
12133771 325 μL Polipropileno Inserto de viales de muestreador automático Cónicos paquete de 100
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12493708
Marca: Thermo Scientific™ C4010S629
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Los insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 9 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 160 μL y 3,5 mL.
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
  • Diámetro exterior nominal de 6 mm para adaptarse a viales de boca ancha Target
Para su uso con:
  • Viales de abertura amplia Target LoVial
  • Viales con tapón a presión de abertura amplia Snap-It™
  • Viales Target DP™
  • Viales de boca ancha Target
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descripción Inserto de 300 µL, silanizado
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 375 μL
Tipo de inserto Inserto de 300 μl, silanizado
Modelo El inserto descansa sobre la parte inferior del vial
Volumen residual (métrico) <1 μL
Estilo de la base Cónico, silanizado
Volumen total (métrico) 375 μl
Cantidad 100
Volume (Metric) Usable 300 μL
Para utilizar con (equipo) Viales con tapón de rosca National de 11 mm
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 29 mm
Tipo de producto Inserto de viales de muestreador automático
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.