Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 9mm
Código de producto. 11911563
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
325 μL
375 μL
400 μL
500 μl
Material:
Inserto de plástico moldeado
Polipropileno
Vidrio
Tipo de producto:
Inserto de viales de muestreador automático
Muestreador automático
Estilo de la base:
Cónico, silanizado
Cónicos
Fondo plano
Fondo plano, silanizado
Punto de extracción
Punto de precisión
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Material Tipo de producto Estilo de la base unitSize
11911563 400 μL Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Punto de extracción paquete de 100
12403668 375 μL Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Cónicos paquete de 100
12812344 400 μL Vidrio Muestreador automático Punto de precisión paquete de 100
12423668 325 μL Polipropileno Muestreador automático Cónicos paquete de 100
11961563 375 μL Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Cónicos paquete de 100
11941533 500 μl Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Fondo plano paquete de 500
12624045 500 μl Inserto de plástico moldeado Muestreador automático Fondo plano paquete de 500
12493708 375 μL Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Cónico, silanizado paquete de 100
12403718 375 μL Vidrio Inserto de viales de muestreador automático Cónicos paquete de 100
12410078 500 μl Vidrio Muestreador automático Fondo plano, silanizado paquete de 500
12443708 375 μL Vidrio Muestreador automático Cónicos paquete de 100
12133771 325 μL Polipropileno Inserto de viales de muestreador automático Cónicos paquete de 100
12 options
Código de producto. 11911563
Marca: Thermo Scientific™ C4010627L
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 9 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 160 μL y 3,5 mL.
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
  • Diámetro exterior nominal de 6 mm para adaptarse a viales de boca ancha Target
Para su uso con:
  • Viales de abertura amplia Target LoVial
  • Viales con tapón a presión de abertura amplia Snap-It™
  • Viales Target DP™
  • Viales de boca ancha Target
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inserto de 350 µL
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 400 μL
Tipo de inserto Inserto de 350 μl
Modelo Punta de precisión, descansa sobre la parte inferior del vial
Volumen residual (métrico) <4 μL
Estilo de la base Punto de extracción
Volumen total (métrico) 400 μl
Cantidad 100
Volume (Metric) Usable 350 μL
Para utilizar con (equipo) Viales con tapón de rosca National de 11 mm
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 31 mm
Tipo de producto Inserto de viales de muestreador automático
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.